Learn More
Ethyl-1-(4-cyanpyrid-2-yl)-piperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522569
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906352-67-8
C14H17N3O2
259.31
MFCD09025864
IAIJZMCYSMAKQF-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-4-cyanopyridin-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanopyrid-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyano-2-pyridyl piperidine-4-carboxylate
18525853
Ethyl 1-(4-Cyanopyridin-2-yl)Piperidin-4-Carboxylat
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)C#N
906352-67-8
C14H17N3O2
259.31
MFCD09025864
IAIJZMCYSMAKQF-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-4-cyanopyridin-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanopyrid-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyano-2-pyridyl piperidine-4-carboxylate
18525853
Ethyl 1-(4-Cyanopyridin-2-yl)Piperidin-4-Carboxylat
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)C#N
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 259.31
Reinheit (%) 97%