Learn More
Ethyl-1-(6-methylpyrazin-2-yl)-piperidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586837
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
926921-61-1
C13H19N3O2
249.31
MFCD09817500
MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
24229600
Ethyl 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-Piperidin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
926921-61-1
C13H19N3O2
249.31
MFCD09817500
MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
24229600
Ethyl 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-Piperidin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.31
Reinheit (%) 97%