Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-DL-piperidin-3-carbonsäureethylester, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32704.03
Weitere Details : CAS : 130250-54-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465457
  • 34.56 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
130250-54-3
257.33
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
357727
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
C13H23NO4
MFCD04116274
ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethylpiperidin-1,3-Dicarboxylat
Spezifikation
Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
95°C (0.5mmHg)
1g
C13H23NO4
ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
257.33
257.33
Light and moisture sensitive
31°C to 35°C
130250-54-3
MFCD04116274
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethylpiperidin-1,3-Dicarboxylat
357727
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation