Learn More
Ethyl 1-Ethylpyrazole-4-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30381133
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381133 500 mg
30377963 100 mg
30379029 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918743500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 447401-91-4
Summenformel C8H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Synonym 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Ecid Ethyl Ester, Ethyl 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1cnn(CC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-Ethylpyrazole-4-carboxylate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-10-6-7(5-9-10)8(11)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 168.0899