missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15467236
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3697-68-5
C7H12O3
144.17
MFCD09759206
PAILVKQSHRJIPE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylate, ethyl1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl, 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, 1-hydroxymethyl cyclopropane carboxylic acid ethyl ester
12450336
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1(CO)CC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3697-68-5
C7H12O3
144.17
MFCD09759206
PAILVKQSHRJIPE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylate, ethyl1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl, 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, 1-hydroxymethyl cyclopropane carboxylic acid ethyl ester
12450336
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1(CO)CC1

Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate acts as a ligand for Suzuki coupling reaction.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethyl1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungiert als Ligand für die Suzuki-Kopplungsreaktion.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 144.16
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'