Learn More
Ethyl-1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate acts as a ligand for Suzuki coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungiert als Ligand für die Suzuki-Kopplungsreaktion.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Ethyl1-(Hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungiert als Ligand für die Suzuki-Kopplungsreaktion.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 144.16 |
Reinheit (%) | 97% |