Learn More
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazol-2-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 109012-23-9 |
| Summenformel | C7H9N3O4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9N3O4/c1-3-14-7(11)6-8-5(10(12)13)4-9(6)2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nc(cn1C)[N+](=O)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.16 |
| Formelmasse | 199.0593 |