missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-(1-Fmoc-3-indolyl)Thiazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15464286
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1858241-96-9
C29H22N2O4S
494.57
MFCD22988954
ZQNWSUMADTWVPW-UHFFFAOYSA-N
9h-fluoren-9-ylmethyl 3-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl indole-1-carboxylate, ethyl 2-1-fmoc-3-indolyl thiazole-4-carboxylate
98000095
Ethyl2-[1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-carboxylat
CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CN(C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1858241-96-9
C29H22N2O4S
494.57
MFCD22988954
ZQNWSUMADTWVPW-UHFFFAOYSA-N
9h-fluoren-9-ylmethyl 3-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl indole-1-carboxylate, ethyl 2-1-fmoc-3-indolyl thiazole-4-carboxylate
98000095
Ethyl2-[1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-carboxylat
CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CN(C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(1-Fmoc-3-indolyl)thiazole-4-carboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 496.58
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'