missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30008388
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008388 1 g 1 Gramm
30004066 250 mg 250 Milligramm
30007186 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9377331G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 156783-96-9
Summenformel C5 H7 F3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 172.102
Synonym 2,2,2-Trifluoroethyl Ethyl Carbonate;
IUPAC-Name ethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OCC(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Carbonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H7F3O3/c1-2-10-4(9)11-3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Formelmasse 172.035
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.