Learn More
Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate, TRC
Artikelnummer. 30374702
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374702 100 mg
30386773 250 mg
30369361 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE940928100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90793-64-9
Summenformel C10H10O2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 233.09
Synonym Ethyl 2,6-Dichlorobenzeneacetate, (2,6-Dichlorophenyl)acetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-7-8(11)4-3-5-9(7)12/h3-5H,2,6H2,1H3