Learn More
Ethyl-2,3-Dibrompropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022699
18.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3674-13-3
C5H8Br2O2
259.925
MFCD00000212
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
97945
Ethyl-2,3-dibrompropanoat
CCOC(=O)C(CBr)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3674-13-3
C5H8Br2O2
259.925
MFCD00000212
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
97945
Ethyl-2,3-dibrompropanoat
CCOC(=O)C(CBr)Br
Ethyl 2,3-dibromopropionate is used as pharmaceutical Intermediates. It is a building block that has been used as a catalyst for the polymerization of ethyl acrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl2,3-Dibrompropionat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es handelt sich um einen Baustein, der als Katalysator für die Polymerisation von Ethylacrylat eingesetzt wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,3-dibromopropionate
Dichte 1.789
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.5 00
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 636046
Synonym ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.94
Reinheit (%) 97%