Learn More
Ethyl-2,3-Dicyanopropionat, TRC
Product Code. 30373940
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
missing translation for 'unitSize'
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30373940 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30373940 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCE915950250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,3-Dicyanopropionate
CAS 40497-11-8
Summenformel C7 H8 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym Propanoic acid, 2,3-dicyano-, ethyl ester, Propionic acid, 2,3-dicyano-, ethyl ester (6CI), 2,3-Dicyanopropanoic acid ethyl ester, 2,3-Dicyanopropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,3-dicyanopropanoate, Ethyl 2,3-dicyanopropionate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6(5-9)3-4-8/h6H,2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(CC#N)C#N
IUPAC-Name Ethyl-2,3-dicyanopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0586