Learn More
Ethyl-Dichlor2,4-6-methylnicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021934
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
86129-63-7
C9H9Cl2NO2
234.076
MFCD00173918
ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
604813
Ethyl 2,4-Dichlor-6-Methylpyridin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
86129-63-7
C9H9Cl2NO2
234.076
MFCD00173918
ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
604813
Ethyl 2,4-Dichlor-6-Methylpyridin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Chemischer Name oder Material Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 234.08
Reinheit (%) 97%