Learn More
Ethyl-2,4-Dimethylbenzoat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337835
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337835 25 g 25 Gramm
11327835 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02759.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33499-42-2
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00015438
InChI-Schlüssel RJYPOWRKMKNFHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, acmc-20al1j, 2,4-dimethyl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2,4-dimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 118492
IUPAC-Name Ethyl2,4-dimethylbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
Menge 25 g
Brechungsindex 1.513
Beilstein 1938737
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥98%