Learn More
Ethyl-2-(6-Nitro-2,3-dichlorbenzyl)glycin-13C2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2 |
| CAS | 1246818-19-8 |
| Summenformel | C913C2H12Cl2N2O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester-13C2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3/i6+1,10+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)[13CH2]NCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-[(2,3-Dichlor-6-nitrophenyl)methylamino]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 309.12 |
| Formelmasse | 308.0241 |