Learn More
Ethyl-2-Acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoate |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethyl 2-Acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H35 N O3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H35NO3/c1-4-6-7-8-9-10-11-19-12-14-20(15-13-19)16-17-21(23-18(3)24)22(25)26-5-2/h12-15,21H,4-11,16-17H2,1-3H3,(H,23,24) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCC(NC(=O)C)C(=O)OCC)cc1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-acetamido-4-(4-octylphenyl)butanoat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.518 |
| Mehr anzeigen |