Learn More
Ethyl-2-Amino-4-(4-Cyanophenyl)Thiophen-3-Carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039520
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1639250-62-6
C14H12N2O2S
272.322
MFCD22988975
LVXVESIWKPHHIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-4-cyanophenyl thiophene-3-carboxylate
98000536
Ethyl-2-amino-4-(4-cyanphenyl)thiophen-3-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C#N)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1639250-62-6
C14H12N2O2S
272.322
MFCD22988975
LVXVESIWKPHHIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-4-cyanophenyl thiophene-3-carboxylate
98000536
Ethyl-2-amino-4-(4-cyanphenyl)thiophen-3-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C#N)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-cyanophenyl)thiophene-3-carboxylate
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 272.32
Reinheit (%) 97%