Learn More
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidin-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044473
25.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15400-53-0
C7H9N3O3
183.167
MFCD00039708
HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
84894
CHEBI:39721
Ethyl-2-Amino-6-Oxo-1H-Pyrimidin-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15400-53-0
C7H9N3O3
183.167
MFCD00039708
HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
84894
CHEBI:39721
Ethyl-2-Amino-6-Oxo-1H-Pyrimidin-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Schmelzpunkt ∽300°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 165835
Formelmasse 183.17
Reinheit (%) 95%