Learn More
Ethyl-2-amino-4-phenylthiazol-5-carboxylat, 98 %
Artikelnummer. 11373287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373287 1 g 1 Gramm
11383287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13864.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64399-23-1
Summenformel C12H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
MDL-Nummer MFCD00022452
InChI-Schlüssel OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73239
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
Beilstein 222259
Synonym ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209nlv, 2-amino-4-phenyl-5-carboethoxythiazole, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-yl-carboxylate
Formelmasse 248.31
Reinheit (%) 98%