Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl2-Aminobenzothiazol-6-Carboxylat, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H64988.06
Weitere Details : CAS : 50850-93-6 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462429
  • 132.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
50850-93-6
222.262
VYJSGJXWKSDUSG-UHFFFAOYSA-N
601008
CCOC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
C10H10N2O2S
MFCD00102724
ethyl 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylate, ethyl 2-amino-benzothiazole-6-carboxylate, ethyl 2-aminobenzothiazole-6-carboxylate, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-6-ethoxycarbonylbenzothiazole, ethyl2-amino-benzothiazole-6-carboxylate, 2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino benzo thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, 3kid
Ethyl-2-amino-1,3-benzothiazol-6-carboxylat
Spezifikation
Ethyl 2-aminobenzothiazole-6-carboxylate
5g
C10H10N2O2S
185097
VYJSGJXWKSDUSG-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-2-amino-1,3-benzothiazol-6-carboxylat
601008
Fest
241°C to 245°C
50850-93-6
MFCD00102724
ethyl 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylate, ethyl 2-amino-benzothiazole-6-carboxylate, ethyl 2-aminobenzothiazole-6-carboxylate, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-6-ethoxycarbonylbenzothiazole, ethyl2-amino-benzothiazole-6-carboxylate, 2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino benzo thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, 3kid
CCOC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
222.262
222.26
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation