Learn More
Ethyl-2-[Bis(2,2,2-trifluorethyl)phosphono]propionat, TRC
Artikelnummer. 30376932
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376932 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE900050100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono] Propionate
CAS 107905-52-2
Summenformel C9 H13 F6 O5 P
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13F6O5P/c1-3-18-7(16)6(2)21(17,19-4-8(10,11)12)20-5-9(13,14)15/h6H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
IUPAC-Name Ethyl-2-[bis(2,2,2-trifluorethoxy)phosphoryl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 346.16
Formelmasse 346.0405
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.