Learn More
Ethyl-2-brom-3-oxobutanoat (> 80%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Bromo-3-oxobutanoate |
| CAS | 609-13-2 |
| Summenformel | C6H9O3Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-Bromo-3-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-3-oxobutanoate, Ethyl 2-bromo-3-oxobutyrate, Ethyl 2-bromoacetoacetate, Ethyl alpha-bromoacetoacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Br)C(=O)C |
| IUPAC-Name | ethyl-2-brom-3-oxobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.03 |
| Formelmasse | 207.9735 |