Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-Brombenzensulfonat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60402.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466868
  • 163.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
99769-29-6
265.121
QUZFLGXJHUNSEH-UHFFFAOYSA-N
97030407
CCOS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
C8H9BrO3S
MFCD22683123
2-Bromobenzenesulfonic acid ethyl ester
Ethyl-2-brombenzolsulfonat
Spezifikation
Ethyl 2-bromobenzenesulfonate
99769-29-6
MFCD22683123
QUZFLGXJHUNSEH-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-2-brombenzolsulfonat
97030407
97%
250mg
C8H9BrO3S
2-Bromobenzenesulfonic acid ethyl ester
CCOS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
265.121
265.12
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation