missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-Bromisovaleriansäureester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026501
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-12-1
C7H13BrO2
209.083
MFCD00026855
WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
79068
Ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-12-1
C7H13BrO2
209.083
MFCD00026855
WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
79068
Ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
CCOC(=O)C(C(C)C)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromoisovalerate
Siedepunkt 185°C to 186°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1099039
Formelmasse 209.09
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'