Learn More
Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081017
15.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
535-11-5
C5H9BrO2
181.03
MFCD00000144
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
79040
Ethyl-2-brompropanoat
CCOC(=O)C(C)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
535-11-5
C5H9BrO2
181.03
MFCD00000144
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
79040
Ethyl-2-brompropanoat
CCOC(=O)C(C)Br
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen Synthese und in der Färbemittelindustrie eingesetzt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
In dunkler Umgebung und weit entfernt von Oxidationsmitteln und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromopropionate
Dichte 1.391
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 50 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 773920
Merck Index 14,3772
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) ≥98%