Learn More
Ethyl 2-Bromovalerate, TRC
Artikelnummer. 30133460
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133460 10 g 10 Gramm
30134633 25 g 25 Gramm
30005574 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90055010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-83-8
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.081
Synonym Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
IUPAC-Name ethyl 2-bromopentanoate
SMILES CCCC(Br)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Bromovalerate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formelmasse 208.0099