Learn More
Ethyl-2-chlor-2-formylacetat, technische Qualität, 5%ige Suspension in Benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Chloro-2-formylacetate |
| CAS | 33142-21-1 |
| Summenformel | C5 H7 Cl O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Chloro-2-formylacetate, Ethyl α-Formyl-α-chloroacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)4(6)3-7/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Cl)C=O |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-chlor-3-oxopropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.56 |
| Formelmasse | 150.0084 |
| Mehr anzeigen |