Learn More
Ethyl 2-Chlor-3-Pyridylglyoxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469270
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469270 5 g 5 Gramm
11459270 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50153.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 902837-56-3 | C9H8ClNO3 | 213.617 g/mol
Ethyl 2-chloro-3-pyridylglyoxylate is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Chlor-3-pyridyllglyoxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-56-3
Summenformel C9H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.617
MDL-Nummer MFCD07781194
InChI-Schlüssel ZTIMVJIGNBYGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 2-2-chloropyridin-3-yl-2-oxoacetate, ethyl 2-chloropyridin-3-yl oxo acetate, ethyl 2-chloro-3-pyridinyl oxoacetate, 2-chloro-3-pyridylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2-2-chloro 3-pyridyl-2-oxoacetate, 2-chloro-pyridin-3-yl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 42553166
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Chloropyridin-3-yl)-2-Oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-3-pyridylglyoxylate
Menge 5 g
Formelmasse 213.62
Reinheit (%) 97%