Learn More
2-Chlor-4-iodnicotinsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494500
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494500 1 g 1 Gramm
11404510 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50085.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219727-21-6
Summenformel C8H7ClINO2
Molekulargewicht (g/mol) 311.50
MDL-Nummer MFCD07781133
InChI-Schlüssel YOJVEUAQIMBZSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4-iodonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-iodo-, ethyl ester, 2-chloro-4-iodonicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-4-iodo-nicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid,2-chloro-4-iodo-,ethylester
PubChem CID 15850399
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-4-Iodpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(I)C=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-4-iodonicotinate
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 311.51
Reinheit (%) 97%