Learn More
Ethyl 2-Chloracetoacetat, 90 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 376310010
Weitere Details : CAS : 609-15-4 Netto-Gewicht : 1.19000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10361213
  • 66.40 € / 1 Liter
Verfügbar ab
22-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
609-15-4
164.59
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
11858
CCOC(=O)C(C(=O)C)Cl
C6H9ClO3
MFCD00009141
ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
Spezifikation
Ethyl 2-chloroacetoacetate
54°C
Glasflasche
1.19
Gelb
1L
88% min. (GC)
CH3COCH(Cl)CO2C2H5
ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
11858
Flüssig
1.1900g/mL
Authentic
1.4410 to 1.444
200°C
-80°C
609-15-4
C6H9ClO3
MFCD00009141
Solubility in water: 17g/L (20°C)
CCOC(=O)C(C(=O)C)Cl
164.59
164.59
90%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation