Learn More
Ethyl 2-Chloracetoacetat, 90 %, ACROS Organics™
24.61 € - 66.40 €
Chemical Identifiers
CAS 609-15-4
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.59
MDL-Nummer MFCD00009141
InChI-Schlüssel RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
PubChem CID 11858
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)C)Cl
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
10520413
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Acros Organics
376312500
250mL Glasflasche
24.61 €
250 Milliliter
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10361213
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Acros Organics
376310010
1L Glasflasche
66.40 €
1 Liter
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
609-15-4
164.59
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
11858
CCOC(=O)C(C(=O)C)Cl
C6H9ClO3
MFCD00009141
ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
Specifications
Ethyl 2-chloroacetoacetate
54°C
Glasflasche
1.19
Gelb
250mL
88% min. (GC)
CH3COCH(Cl)CO2C2H5
ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
11858
Flüssig
1.1900g/mL
Authentic
1.4410 to 1.444
200°C
-80°C
609-15-4
C6H9ClO3
MFCD00009141
Solubility in water: 17g/L (20°C)
CCOC(=O)C(C(=O)C)Cl
164.59
164.59
90%
SDS