Learn More
Ethyl-2-Cyano-2-Methylpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444087
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15444087 50 g 50 Gramm
15434087 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31432.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1572-98-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukte für die pharmazeutische und organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Äther. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1572-98-1
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00034667
InChI-Schlüssel FYGRPGOHQCPZCV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344887
IUPAC-Name Ethyl-2-cyan-2-methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate
Dichte 0.97
Siedepunkt 185°C
Menge 50 g
Synonym 2-cyano-2-methylpropionic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, ethyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate, 2-cyano-2-methylpropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methyl-propanoate, propanoic acid, 2-cyano-2-methyl-, ethyl ester, pubchem23352, acmc-209dfv, ksc529g3h, ethyl2-cyano-2-methylpropionate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether. Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 97%