Learn More
Ethyl-2-cyanopropanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Cyanopropanoate |
| CAS | 1572-99-2 |
| Summenformel | C21 H26 N2 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Cyanopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Cyanopropionate, Ethyl alpha-Cyanopropionate, NSC 68508 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26N2O/c1-16(13-22(2)3)14-23-20-7-5-4-6-18(20)9-10-19-12-17(15-24)8-11-21(19)23/h4-8,11-12,15-16H,9-10,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13 |
| IUPAC-Name | 11-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 322.444 |
| Formelmasse | 322.205 |