Learn More
Ethyl 2-Ethoxymethylen-4,4,4-Trifluor-3-Oxobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028547
86.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
571-55-1
C9H11F3O4
240.178
MFCD02677683
XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
6185754
Ethyl (2E)-2-(Ethoxymethyliden)-4,4,4-Trifluor-3-Oxobutanoat
CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
571-55-1
C9H11F3O4
240.178
MFCD02677683
XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
6185754
Ethyl (2E)-2-(Ethoxymethyliden)-4,4,4-Trifluor-3-Oxobutanoat
CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Dichte 1.235
Siedepunkt 80°C to 82°C (1 mmHg)
Flammpunkt 104°C (220°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 10 g
Formelmasse 240.18
Reinheit (%) 97%