Learn More
Ethyl-Isocyanat2-3-Methylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045255
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5296-78-6
C8H13NO3
171.20
MFCD00078478
LXPOIQVGVGYFJA-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate,97, ethyl 2s-2-isocyanato-3-methylbutanoate
7018875
CCOC(=O)C(N=C=O)C(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5296-78-6
C8H13NO3
171.20
MFCD00078478
LXPOIQVGVGYFJA-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate,97, ethyl 2s-2-isocyanato-3-methylbutanoate
7018875
CCOC(=O)C(N=C=O)C(C)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate
Siedepunkt 81°C to 82°C (3 mmHg)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.4275
Menge 2 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1239965
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-isocyanato-3-methylbutanoat
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%