Learn More
Ethyl 2-Isocyanato-3-Phenylpropionat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045509
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
87543-80-4
C12H13NO3
219.24
MFCD00082663
LHLIGPDDSKJRQN-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropionate, 2-isocyanato-3-phenylpropionic acid ethyl ester, 2-isocyanato-3-phenyl-propionic acid ethyl ester, ethyl 2-isocyanato-3-phenyl-propanoate, ethyl n-oxomethylidene phenylalaninate, 2-isocyanato-3-phenylpropanoic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, a-isocyanato-, ethyl ester
12370705
Ethyl-2-isocyanato-3-phenylpropanoat
CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
87543-80-4
C12H13NO3
219.24
MFCD00082663
LHLIGPDDSKJRQN-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropionate, 2-isocyanato-3-phenylpropionic acid ethyl ester, 2-isocyanato-3-phenyl-propionic acid ethyl ester, ethyl 2-isocyanato-3-phenyl-propanoate, ethyl n-oxomethylidene phenylalaninate, 2-isocyanato-3-phenylpropanoic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, a-isocyanato-, ethyl ester
12370705
Ethyl-2-isocyanato-3-phenylpropanoat
CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N=C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropionate
Siedepunkt 152°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.504
Menge 2 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1247955
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 98%