Learn More
Ethyl 2-Isocyanato-4-(methylthio)butyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7046079
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
64505-12-0
C8H13NO3S
203.256
MFCD00078433
IWXRXGRHXXLVHJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-isocyanato-4-methylthio butyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylthio butanoate, ethyl alpha-isocyanato gamma-thiomethyl butyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylthiobutyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid,2-isocyanato-4-methylthio-, ethyl ester
351396
Ethyl-2-isocyanato-4-methylsulfanylbutanoat
CCOC(=O)C(CCSC)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
64505-12-0
C8H13NO3S
203.256
MFCD00078433
IWXRXGRHXXLVHJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-isocyanato-4-methylthio butyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylthio butanoate, ethyl alpha-isocyanato gamma-thiomethyl butyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylthiobutyrate, ethyl 2-isocyanato-4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid,2-isocyanato-4-methylthio-, ethyl ester
351396
Ethyl-2-isocyanato-4-methylsulfanylbutanoat
CCOC(=O)C(CCSC)N=C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-isocyanato-4-(methylthio)butyrate
Siedepunkt 155°C (24 mmHg)
Brechungsindex 1.478
Menge 2 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1710840
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 203.26
Reinheit (%) 97%