Learn More
Ethyl-2-Isothiocyanatopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393216
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11393216 1 g 1 Gramm
11303226 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11393216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12532.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39574-16-8 | C6H9NO2S | 159.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39574-16-8
Summenformel C6H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 159.20
MDL-Nummer MFCD00070636
InChI-Schlüssel ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester
PubChem CID 142361
IUPAC-Name Ethyl-2-isothiocyanatopropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)N=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-isothiocyanatopropionate
Siedepunkt 63°C to 64°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4925
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1723243
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 159.2
Reinheit (%) 97%