Learn More
Ethyl 2-Methylacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081594
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-14-3
C7H12O3
144.17
MFCD00009164
FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
701
Ethyl 2-Methyl-3-Oxobutanoat
CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-14-3
C7H12O3
144.17
MFCD00009164
FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
701
Ethyl 2-Methyl-3-Oxobutanoat
CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Ethyl 2-methylacetoacetate is used in Japp-Klingemann reaction to prepare hydrazones from beta-keto acid and aryl diazonium salts. It is used as a precursor involved in the synthesis of ethylpyruvate phenylhydrazone via reaction with benzenediazonium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Methylacetoacetat wird in der Japp-Klingemann-Reaktion zur Vorbereitung von Hydrazonen aus Beta-Keto-Säure- und Aryldiazoniumsalzen verwendet. Verwendung als Vorstufe, die an der Synthese von Ethylpyruvat-Phenylhydrazon über Reaktion mit Benzendiazoniumchlorid beteiligt ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Geringfügig mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methylacetoacetate
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.019
Siedepunkt 185°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.418
Menge 25 g
Beilstein 1071742
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Silghtly miscible with water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%