missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-2-methylpyridin-4-carboxylat Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15433236
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433236 1 g 1 Gramm
15453236 250 mg 250 Milligramm
15443236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15433236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57239.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 65550-32-5 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 65550-32-5
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD09991690
InChI-Schlüssel DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 53229930
SMILES Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1

Spécification

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt 145°C to 151°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name Ethyl 2-Methylpyridin-4-Carboxylat;Hydrochlorid
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.