Learn More
Ethyl-2-methylpyridin-4-carboxylat Hydrochlorid, 95 %
33.65 € - 330.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 65550-32-5
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD09991690
InChI-Schlüssel DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 53229930
IUPAC-Name Ethyl 2-Methylpyridin-4-Carboxylat;Hydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15433236
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57239.03
1g
88.40 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15443236
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57239.06
5g
330.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15453236
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57239.MD
250mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
65550-32-5
201.65
DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
53229930
Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1
C9H12ClNO2
MFCD09991690
ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
Ethyl 2-Methylpyridin-4-Carboxylat;Hydrochlorid
Spezifikation
Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
145°C to 151°C
MFCD09991690
1g
DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-Methylpyridin-4-Carboxylat;Hydrochlorid
53229930
95%
65550-32-5
C9H12ClNO2
ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
Moisture sensitive
Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1
201.65
201.65