Learn More
Ethyl-2-Oxo-4-Phenylbutyrat, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410691
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410691 10 g 10 Gramm
11420691 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410691 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20148.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64920-29-2 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64920-29-2
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.241
MDL-Nummer MFCD00037533
InChI-Schlüssel STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, ethyl benzylpyruvate, ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate, unii-5ynu9lpt51, 5ynu9lpt51, 2-oxo-4-phenylbutyric acid ethyl ester, 2-oxo-4-phenyl butyric acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-4-phenyl-butanoate, 2-oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester, ethyl2-oxo-4-phenylbutyrate
PubChem CID 562087
IUPAC-Name Ethyl-2-oxo-4-phenylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Dichte 1.09
Siedepunkt 131°C to 133°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.502
Menge 10 g
Beilstein 2725083
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) ≥90%