Learn More
Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30375962
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375962 10 g 10 Gramm
30371744 100 g -
30373246 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30375962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92538510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64920-29-2
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
Synonym alpha-Oxo-benzenebutanoic Acid Ethyl Ester-d5, 2-Oxo-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester, 4-Phenyl-2-oxobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutanoate, Ethyl 4-Phenyl-2-oxobutanoate, Ethyl 4-Phenyl-2-oxobutyrate, Ethyl Benzylpyruvate
IUPAC-Name ethyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Formelmasse 206.0943