Learn More
Ethyl-2-oxopentanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Oxopentanoate |
| CAS | 50461-74-0 |
| Summenformel | C7H12O3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | ethyl-2-oxopentanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.17 |
| Formelmasse | 144.0786 |