missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7038849
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
36821-26-8
C7H11NO3
157.169
MFCD06796534
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
12699000
Ethyl 2-Oxopyrrolidin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1CCNC1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
36821-26-8
C7H11NO3
157.169
MFCD06796534
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
12699000
Ethyl 2-Oxopyrrolidin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1CCNC1=O

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Lichtempfindlich. Empfohlene Lagertemperatur: Bei 2 bis 8 °C unter Schutzgas handhaben und lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'