Learn More
Ethyl-(2R,4R)-4-Methylpipecolat, TRC
Artikelnummer. 30386277
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9246301G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl (2R,4R)-4-Methylpipecolate
CAS 74892-82-3
Summenformel C9H17NO2
Menge 1 g
Synonym (2R-trans)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2R,4R)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylate, (2R,4R)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](C)CCN1
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
Formelmasse 171.1259