missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate, >90%, TRC

Artikelnummer. 30370975
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370975 10 mg -
30377525 25 mg -
30372720 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30370975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92463510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79199-61-4
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
Synonym (2R,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2R-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl (2R,4S)-4-methylpiperidine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](CCN1)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m0/s1
Formelmasse 171.1259
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.