missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoat (Ramipril Diketopiperazin), Mikromol™

Artikelnummer. 17952106
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17952106 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952106 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0448.050025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Ethyl-(2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoat (Ramipril-Diketopiperazin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ramipril Diketopiperazine
CAS 108731-95-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ramipril Diketopiperazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H30 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ramipril Imp. D (EP), Ramipril USP Related Compound D, Ramipril USP RC D, Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril Diketopiperazine, Ramipril Related Compound D, Ramipril Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCC[C@H]4C[C@H]3C2=O
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-[(2S,4aS,5aS,8aS)-2-methyl-1,4-dioxo-2,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahydrocyclopenta[3,4]pyrrolo[3,5-c]pyrazin-3-yl]-4-phenylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 398.5
Menge 25 mg
Formelmasse 398.2206 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.