Learn More
Ethyl-3-(1,3-Dioxolan)hexanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-(1,3-Dioxolane)hexanoate |
| CAS | 76924-94-2 |
| Summenformel | C10 H18 O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-3-5-10(13-6-7-14-10)8-9(11)12-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC1(CC(=O)OCC)OCCO1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-(2-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.25 |
| Formelmasse | 202.1205 |