Learn More
Ethyl3,4,5 -trimethylpyrrol-2 -carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021468
26.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2199-46-4
C10H15NO2
181.235
MFCD00051948
WBOGFZDTCIQHSX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl, ethyl ester, acmc-20al0b, maybridge1_001943, 2,3,4-trimethyl-5-carbethoxy-pyrrole, 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester
137479
Ethyl-3,4,5-trimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2199-46-4
C10H15NO2
181.235
MFCD00051948
WBOGFZDTCIQHSX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl, ethyl ester, acmc-20al0b, maybridge1_001943, 2,3,4-trimethyl-5-carbethoxy-pyrrole, 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester
137479
Ethyl-3,4,5-trimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)C)C
Octamethylporphyrin was readily obtained from ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate. Steric control can be overridden by apparent electronic effect is demonstrated by the even bulkier pyrrole derivative, ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate. The reaction with diazonium salts of theEthyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylatehas been examined in detail by chromatographic and spectroscopic methods. In the presence of a strong mineral acid, Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate reacts with p-nitrobenzenediazonium ions to give a red, chemically labile, azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octamethylporphyrin wird leicht aus Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat gewonnen. Dass die sterische Kontrolle durch scheinbaren Elektroneneffekt außer Kraft gesetzt werden kann, wird durch das noch sperrigere Pyrrol-Derivat Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat nachgewiesen. Die Reaktion mit Diazoniumsalzen von Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat wurde mit Hilfe von chromatographischen und spektroskopischen Methoden detailliert untersucht. In Gegenwart einer starken Mineralsäure reagiert Ethyl3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylat mit p-Nitrobenzendiazonium-Ionen und bildet einen roten, chemisch unbeständigen Azo-Farbstoff.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 1 g
Beilstein 132613
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 98%